tert-Butóxido de potasio 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
428791000 428798000
428791000.EA 246 EUR
428791000. 428798000.
tert-Butóxido de potasio 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, puro
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M