3-Oxocyclopentanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426340010 426340050
ACRO426340010EA 176 EUR
ACRO426340010 ACRO426340050
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula: C6H8O3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320173
Núm. CAS: 98-78-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 %