Methyl-4-iodobutanoate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-iodobutanoate, Methyl 4-iodobutyrate
426370010 426370050
ACRO426370010EA 107 EUR
ACRO426370010 ACRO426370050
Methyl-4-iodobutanoate 95% estabilizado
Methyl-4-iodobutanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₅H₉IO₂
Pto. Ebullición: 80…83 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,689 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674066
Núm. CAS: 14273-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer Copper
NMR (1H-NMR) Consistent with structure