Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 1 M in water para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
426380100
426380500
426382500
ACRO426380100EA
38.1
EUR
ACRO426380100
ACRO426380500
ACRO426382500
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 1 M in water para bioquímica
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004877 Núm. CAS: 3483-12-3 UN: 3334 ADR: 9,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Iodimetric | 0.90 to 1.10 M |
UV | at 500 nm A: ≤0.05 |