1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426480010 426480050
ACRO426480010EA 29.3 EUR
ACRO426480010 ACRO426480050
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321244
Núm. CAS: 32387-21-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure