1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
426630010 426630050
ACRO426630010EA 34.7 EUR
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Formula: C₂H₄O₄S
MW: 124,11 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00221769
Núm. CAS: 1072-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %