Bromoacetic anhydride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426700050 426700250
ACRO426700050EA 170 EUR
ACRO426700050 ACRO426700250
Bromoacetic anhydride 95%
Bromoacetic anhydride
Appearance: White to brown Solid
Formula: C₄H₄Br₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00045041
Núm. CAS: 13094-51-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 42 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Br)