Pirocarbonato de di(terc-butilo) 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
426801000 426808000
426801000.EA 69.9 EUR
426801000. 426808000.
Pirocarbonato de di(terc-butilo) 1 M in THF, AcroSeal®
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008805
Núm. CAS: 24424-99-5
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M