2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
426840010 426840050
ACRO426840010EA 77.1 EUR
ACRO426840010 ACRO426840050
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formula: C₅H₃BrO₂S
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865213
Núm. CAS: 24287-95-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %