4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclohexanone
426850010
426850050
ACRO426850010EA
40.7
EUR
ACRO426850010
ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula:
C₁₂H₂₄O₂Si MW: 228.407 g/mol Pto. Ebullición: 85 °C (1 mmHg) Densidad: 0.909 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06411307 Núm. CAS: 55145-45-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |