2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
426860250 426861000
ACRO426860250EA 128 EUR
ACRO426860250 ACRO426861000
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide 98%
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Appearance: White to yellow Powder or solid
Formula: C₆H₁₄BrN
MW: 261,00 g/mol
Pto. de fusión: 211…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040376
Núm. CAS: 1069-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure