1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426900010 426900050
ACRO426900010EA 73.1 EUR
ACRO426900010 ACRO426900050
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Appearance: White to brown Crystalline powder or solid
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683058
Núm. CAS: 108468-00-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure