3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426910010 426910050
ACRO426910010EA 50.2 EUR
ACRO426910010 ACRO426910050
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 95%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Appearance: Off-white to light brown Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₀BrN
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130155
Núm. CAS: 3389-21-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 101 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure