(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
426990010 426990050
ACRO426990010EA 130 EUR
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 166 °C (760 mmHg)
Pto. de inflamación: 51,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191347
Núm. CAS: 132958-72-6
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)