4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 50.6 EUR
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261771
Núm. CAS: 52289-54-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure