Hexyl chloroformate 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Hexyl carbonochloridate

427040050 427040250
ACRO427040050EA 93.8 EUR
ACRO427040050 ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Pto. Ebullición: 60…61 °C (7 mmHg)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000651
Núm. CAS: 6092-54-2
UN: 3277
ADR: 6.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR