2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: alpha-Methylcinnamyl Alcohol, trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
427050050 427050250
ACRO427050050EA 126 EUR
ACRO427050050 ACRO427050250
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 77 °C (,1 mmHg)
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004738
Núm. CAS: 1504-55-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %