N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
427070010 427070050
ACRO427070010EA 68.7 EUR
ACRO427070010 ACRO427070050
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride 98%
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270153
Núm. CAS: 17400-34-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
NMR consistent with structure
Titration with HClO4 ≥97.5 %