(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-4-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene, (4-Bromophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
427090050 427090250
ACRO427090050EA 70.2 EUR
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₂H₁₉BrOSi
MW: 287,272 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C (25 mmHg)
Densidad: 1,174 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239382
Núm. CAS: 67963-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure