Borato de triisopropilo 98+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 81.7 EUR
427141000. 427148000.
Borato de triisopropilo 98+%, AcroSeal®
Borato de triisopropilo
Formula: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Pto. Ebullición: 139 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,814 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008872
Núm. CAS: 5419-55-6
UN: 2616
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %