Sodio metilato 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
427221000
427228000
427221000.EA
93.3
EUR
427221000.
427228000.
Sodio metilato 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Sodio metilato
Formula:
CH₃NaO Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,8 g/cm³ Pto. de inflamación: 11 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012179 Núm. CAS: 124-41-4 UN: 1992 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.45 to 0.60 M |
UV | at 240 nm A: ≤0.02 |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity | ≤0.00015 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |