Bencilamina 99.5+%, AcroSeal®

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: α-Aminotoluene

427231000 427238000
427231000.EA 85.1 EUR
427231000. 427238000.
Bencilamina 99.5+%, AcroSeal®
Bencilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008106
Núm. CAS: 100-46-9
UN: 2735
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR