terc-Butilamina 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoisobutane
427241000 427248000
427241000.EA 34.7 EUR
427241000. 427248000.
terc-Butilamina 99%, AcroSeal®
terc-Butilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 44,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008050
Núm. CAS: 75-64-9
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA