Etilendiamina 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diaminoetano
427261000 427268000
427261000.EA 144 EUR
427261000. 427268000.
Etilendiamina 99+%, AcroSeal®
Etilendiamina
Formula: C₂H₈N₂
Pto. Ebullición: 117 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0,898 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008204
Núm. CAS: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA