Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
427451000 427458000
427451000.EA 135 EUR
427451000. 427458000.
Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium bromide
Appearance: Grey Solution
Formula: C₅H₉BrMg
Pto. Ebullición: 35 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,996 g/cm³
Pto. de inflamación: –38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209569
Núm. CAS: 33240-34-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M