Isovaleronitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isobutyl Cyanide
427560050 427560250
ACRO427560050EA 58.6 EUR
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₉N
Pto. Ebullición: 128…130 °C (730 mmHg)
Densidad: 0,795 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001944
Núm. CAS: 625-28-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %