Tryptoline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole, Tetrahydro-β-carboline
427580010 427580050
ACRO427580010EA 51.7 EUR
ACRO427580010 ACRO427580050
Tryptoline 98%
Tryptoline
Appearance: White to orange to brown Powder
Formula: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,231 g/mol
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004954
Núm. CAS: 16502-01-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure