DL-Pantolactone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
427590250 427591000
ACRO427590250EA 57 EUR
ACRO427590250 ACRO427591000
DL-Pantolactone 97%
DL-Pantolactone
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 246 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 74…78 °C
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064333
Núm. CAS: 79-50-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %