Diisocianato de isoforona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexilo
427600010 427600500 427602500
ACRO427600010EA 199 EUR
ACRO427600010 ACRO427600500 ACRO427602500
Diisocianato de isoforona 98+%
Diisocianato de isoforona
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222.29 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C (10 mmHg)
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064956
Núm. CAS: 4098-71-9
UN: 2290
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)