2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminophenylacetic acid
427610010 427610100
ACRO427610010EA 47.2 EUR
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075058
Núm. CAS: 14338-36-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %