Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
427630010 427630050
ACRO427630010EA 128 EUR
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216584
Núm. CAS: 17325-26-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %