Ácido 2-formil-3-tiofenborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
427690010 427690050
ACRO427690010EA 42.8 EUR
ACRO427690010 ACRO427690050
Ácido 2-formil-3-tiofenborónico 97%
Ácido 2-formil-3-tiofenborónico
Formula: C₅H₅BO₃S
MW: 155.97 g/mol
Pto. de fusión: 137…193 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075678
Núm. CAS: 4347-31-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %