4-Bromo-1-indanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
427700010 427700050
ACRO427700010EA 48 EUR
ACRO427700010 ACRO427700050
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Appearance: Orange-brown Crystalline powder
Formula: C₉H₇BrO
MW: 211.06 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01719772
Núm. CAS: 15115-60-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure