Cobre (II) sulfato, anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
422870050 422875000 422870025 422870100 422871000
ACRO422870050EA 30 EUR
ACRO422870050 ACRO422875000 ACRO422870025 ACRO422870100 ACRO422871000
Cobre (II) sulfato, anhidro 98%, puro
Cobre (II) sulfato
Formula: CuSO₄
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Densidad: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm