L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
427991000
427995000
ACRO427991000EA
44.5
EUR
ACRO427991000
ACRO427995000
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt 97%
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Formula:
C₄H₄K₂O₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013065 Núm. CAS: 921-53-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤4 % (150°C, 4 hr) |
Specific optical rotation | +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |