Botas de seguridad de invierno, con cordones, uvex quatro pro, 8402
Proveedor: UVEX
8402.2/44 8402.2/45 8402.2/46 8402.2/47 8402.2/48 8402.2/50 8402.2/38 8402.2/39 8402.2/40 8402.2/41 8402.2/42 8402.2/43 8402.2/49
114-7075EA 116 EUR
114-7075 114-7076 114-7077 114-7078 114-7079 114-7081 114-8688 114-8689 114-8690 114-8691 114-8692 114-7074 114-7080
Botas de seguridad de invierno, con cordones, uvex quatro pro, 8402
Zapatos y botas
Botas de seguridad robustas, cómodas y antiestáticas, fabricadas con una parte superior de cuero resistente al agua, cuello acolchado y lengüeta acolchada contra el polvo, además de una suela de PUR de doble densidad, autolimpiable y antideslizante (4,5 mm, resistente al calor hasta 120 °C, resistente al aceite y la gasolina, sin silicona).
  • Tecnología Climazone para un mayor confort
  • Cálido forro polar
  • Plantilla extraíble y antiestática con sistema de control de la humedad que crea un clima del pie superior y una mayor comodidad
  • Plantilla de espuma uvex 3D