Mono resistente a los químicos, alta visibilidad, Tyvek® 500 HV
Proveedor: DuPont
TY125SHVSM0025 TY125SHVMD0025 TY125SHVLG0025 TY125SHVXL0025 TY125SHV2X0025 TY125SHV3X0025
113-8720EA 573 EUR
113-8720 113-8719 113-8718 113-8723 113-8721 113-8722
Mono resistente a los químicos, alta visibilidad, Tyvek® 500 HV
Prendas desechables
Estos trajes están compuestos principalmente de polietileno hilado flash, proporcionando un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen líquidos y aerosoles a base de agua. Los monos también ofrecen una excelente barrera contra las partículas finas y las fibras.
  • Tejido libre de pelusa
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Costuras externas cosidas
  • Muy baja fuga hacia el interior gracias a un diseño optimizado
  • Con cuello,