Cooler, ice-free, Corning® XT Starter
Proveedor: Corning
432014 432015
479-2177EA 231.13 EUR
479-2177 CORN432015
Cooler, ice-free, Corning® XT Starter
Refrigerantes Refrigeradores de sobremesa
Un enfriador sin hielo de plataforma abierta que se adapta a la mayoría de los módulos CoolRack® y CoolSink®.
  • Consta de una base, un núcleo de enfriamiento y una tapa
  • Incluye un indicador de temperatura de 1 a 8 °C para garantizar visualmente la temperatura adecuada
  • Para usar con la mayoría de los módulos Corning CoolRack® y CoolSink®
  • Los núcleos de enfriamiento o congelación internos proporcionan de 0,5 a 4 °C durante hasta 4 horas
  • Capacidad para un módulo
  • Color violeta
Su bajo perfil y su pequeño tamaño lo hacen ideal para su uso en la campana,More Product Information