Casco de seguridad, uvex pheos IES
Proveedor: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 20.9 EUR
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Casco de seguridad, uvex pheos IES
Cascos Cascos de seguridad
Estos cascos presentan IES (Integrated Eyewear System), el cual permite a los usuarios conectar las gafas de seguridad pheos al casco. Las gafas se pueden empujar hacia adentro del casco uvex pheos o se pueden bajar para que reposen sobre la nariz. El elemento deslizante esta articulado de modo que el movimiento del casco no impacta en las gafas.
  • Tres zonas de ventilación regulables facilitan el flujo de aire y ayudan a regular la temperatura dentro del casco haciendo que sea más cómodo
  • Sistemas adaptadores para conectar visores uvex, orejeras uvex y