Pantalla facial para casco, Uvex 9790
Proveedor: UVEX
9924.010 9790.048 9790.047
111-1883EA 8.7 EUR
111-1883 111-1882 111-1881
Pantalla facial para casco, Uvex 9790
Protectores faciales
Pantalla facial para casco hecha de PC resistente que protege contra el arco eléctrico. Es compatible con cascos de seguridad uvex 2H, uvex 3H y uvex 3200H con orejeras fijadas al casco protector.
Información para pedidos: La pantalla se suministra sin casco, orejeras o soporte.Todas las piezas se pueden pedir por separado.
Nota: Es necesario un adaptador adicional (Ref. 111-1883) para combinar casco y pantalla sin las orejeras