Cascos de seguridad, uvex pheos B-WR
Proveedor: UVEX
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 17.6 EUR
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Cascos de seguridad, uvex pheos B-WR
Cascos Cascos de seguridad
Estos cascos ventilados proporcionan protección incluso en temperaturas extremadanente bajas (hastga −30 ºC). También proporcionan protección contra salpicaduras de metal fundido.
  • Tres orificios de ventilación variable ayudan al flujo de aire y a regular la temperatura dentro del casco por lo que es más cómodo
  • Sistemas accesorios para la fijación de viseras uvex, orejeras uvex y lámparas
  • Arnés de suspensión con sistema de ajuste en anchura por rueda dentada
Medida: 520 a 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certificaciones: EN 397, baja temperatura (–30 °C), y metal fundido