Patrones de colores, color platino-cobalto (Pt-Co, Hazen)
Proveedor: VWR Chemicals
84806.290EA 141 EUR
84806.290 84807.290 84808.290 84809.290 84810.290 84811.290 84812.290 84813.290 84814.290 84814.180 84814.270
Patrones de colores, color platino-cobalto (Pt-Co, Hazen)
Normativas Patrones de espectroscopia
Soluciones de color listas para usar preparadas gravimétricamente en una relación peso/peso y diseñadas para medir el color visual del suministro de agua.
  • Uso como patrones de calibración y/o control de calidad
  • Diseñados específicamente para ser utilizados en métodos analíticos ASTM y producidos según ASTM D1500, D6045, D1209
  • Consistencia de producto - independiente, trazable y certificado
  • Alta calidad en su presentación