Tapones auditivos desechables, uvex xact-fit detec
Proveedor: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 268 EUR
111-1904 111-1900
Tapones auditivos desechables, uvex xact-fit detec
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
El detec de ajuste exacto es un tapón auditivo desechable detectable para su uso en áreas de producción. El cable de conexión hace que sea práctico de usar y limita el riesgo de contaminación del proceso.
  • El diseño se adapta perfectamente a la forma del oído para reducir la presión en el conducto auditivo, incluso cuando se usa durante largos períodos
  • Las asas, con marcas para los oídos izquierdo y derecho proporcionan una mayor comodidad para el usuario y una colocación y retirada fáciles y precisas
  • La cuerda y asas reducen el potencial de contaminación ya que no hay necesidad de tocar la espuma de los tapones antes de la inserción
  • El color azul hace que los tapones auditivos sean más fácil de identificar durante los procesos de producción
SNR: 26 dB
EN 352-2:2002
Certificaciones: EN 352-2:2002