Potasio hexacianoferrato (III) in ammonium hydroxide USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
85327.180EA 43.4 EUR
85327.180 85327.260
Potasio hexacianoferrato (III) in ammonium hydroxide USP disolución test (TS)
Potasio hexacianoferrato (III)
Solución de prueba lista para usar (TS).
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: K₃Fe(CN)₆
Número MDL: MFCD00011392
Núm. CAS: 13746-66-2
EINECS: 0