VWR® Traceable® excursion trac, Termómetros de registro de datos para ultracongeladores
Proveedor: VWR Collection
620-2440EA 365 EUR
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, Termómetros de registro de datos para ultracongeladores
Termómetros Termómetros digitales
Termómetros de registro de datos con intervalos de tiempo definidos por el usuario. Idóneos para la monitorización de congeladores a temperaturas ultrabajas.
  • Muestran de forma simultánea las temperaturas mínima, máxima y actual; se puede cambiar entre unidades °F/°C
  • La estructura de memoria cíclica conserva las 525 000 observaciones de temperatura más recientes y 10 eventos de alarma únicos
  • Los datos registrados (archivo CSV) se pueden transferir del termómetro a un PC o Mac con una unidad flash USB; no se necesita software adicional
  • La memoria de la unidad se puede borrar después de descargar los datos en la unidad USB
  • Incluye una alarma inteligente visual/acústica que continúa incluso si la unidad vuelve a las condiciones sin alarma
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activo
  • Incluye cable de PTFE de 24,5 cm
  • Recuperación de datos sin problemas: la unidad puede seguir usándose mientras se descargan y analizan los datos
Certificaciones: El termómetro se ha calibrado en varios puntos (–80; –40; 0 y +100 °C) e incluye de serie un certificado de calibración Traceable® con número de serie individual de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por A2LA.
Información de suministro: Se suministran con soporte, pilas, Velcro®, bandas magnéticas, soporte para pared y certificado Traceable®.