Guantes resistentes al corte, uvex C500 XG
Proveedor: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 27.4 EUR
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Guantes resistentes al corte, uvex C500 XG
Guantes
Estos guantes de bambú-rayón/Dyneema®/vidrio/poliamida cuentan con un revestimiento completo Grip HPE Xtra. La tecnología de bambú TwinFlex® garantiza la máxima resistencia al corte, una excepcional resistencia a la abrasión y una comodidad excepcional.
  • El revestimiento de ajuste Xtra proporciona un agarre seguro en entornos húmedos y aceitosos
  • Palma, dedos y dorso de la mano están totalmente recubiertos
  • Extraordinaria comodidad y sensación táctil con la tecnología climazone
  • Resistente al aceite y la grasa
  • Con el más alto nivel de resistencia al corte (5)
  • Libre de silicona de acuerdo con la prueba de impronta
Las aplicaciones típicas incluyen: la industria de la automoción, la construcción, la industria de bebidas, industria del vidrio, mantenimiento, industria del metal, trabajos de montaje, industria del papel, transporte y logística.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100