calcetines térmicos, SK11
Proveedor: Portwest
SK11BLU44-48 SK11BLU39-43 SK11GRR39-43 SK11GRR44-48
114-7156EA 7.3 EUR
114-7156 114-7155 114-7157 114-7158
calcetines térmicos, SK11
Ropa de trabajo
Calcetines hecho de 55% de algodón, 15% de nylon, 15% de lana y 15% de acrílico.
  • Diseñado para todas las estaciones
  • La amortiguación proporciona un calor adicional
  • Ressitencia al impacto y mayor comodidad
Altura: 25 cm
Peso: 82 g