Soluciones patrón de color ASTM
Proveedor: VWR Chemicals
84796.180EA
82.7
EUR
84796.180
84796.260
84797.180
84797.260
84798.260
84834.180
84834.260
Soluciones patrón de color ASTM
Normativas
Patrones de espectroscopia
Soluciones de color listas para usar que se preparan gravimétricamente sobre una base peso/peso.
- Uso como patrones de calibración y/o control de calidad
- Diseñados específicamente para ser utilizados en métodos analíticos ASTM y producidos según ASTM D1500, D6045, D1209
- Consistencia de producto - independiente, trazable y certificado
- Alta calidad en su presentación