Botas de seguridad ESD, con cordones, Renzo Mid
Proveedor: ELTEN
765841/36 765841/37 765841/38 765841/39 765841/40 765841/41 765841/42 765841/43 765841/44 765841/45 765841/46 765841/47 765841/48 765841/49 765841/50
114-7241EA 68.9 EUR
114-7241 114-7294 114-7295 114-7296 114-7297 114-7298 114-7299 114-7300 114-7301 114-7302 114-7303 114-7304 114-7305 114-7306 114-7307
Botas de seguridad ESD, con cordones, Renzo Mid
Zapatos y botas
Calzado de seguridad duradero ESD fabricado en piel de vacuno robusta y transpirable, lengüeta de fuelle totalmente acolchada y suela de PU/PU de doble densidad (safety-grip) (3,5 mm) con excepcionales propiedades antideslizantes y buenas propiedades de autolimpieza.
  • Forro de tela para una ventilación natural
  • Suela de longitud completa (ESD Pro), negro
  • La suela permite el movimiento del pie, para mayor estabilidad y menor fatiga
  • Costuras y cordones resistentes al calor
  • Tapa de desgaste PU que protege la parte superior de cuero
  • Entresuela de acero resistente a la punción
  • Puntera protectora de acero (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Color: Negro
Certificaciones: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.