Kit de DNA Universal Pathogen E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El Kit E.Z.N.A.® Universal Pathogen permite aislar de forma rápida y fiable ADN genómico del hospedador de alta calidad, ADN bacteriano grampositivo y negativo, ADN de esporas fúngicas y ADN y ARN viral a partir de muestras de tejidos, orina, suero y heces.
- Aísla ADN y ARN patógenos de una gran variedad de orígenes de muestras
- Tecnología: Columna de centrifugación MicroElute de sílice
- Modo de procesamiento: Manual, centrifugación/vacío
- Cantidad inicial: 25 a 30 mg de tejido, 250 µl de muestra fecal/suero/orina/sangre
Este kit incorpora los Disruptor Tubes de Omega Bio-tek precargados con microesferas de vidrio para un procesamiento más rápido y sencillo. Los Disruptor Tubes permiten la homogeneización y lisis simultánea de las muestras en los tampones de lisis del kit y ayudan a la lisis efectiva de muestras difíciles. El tampón de lisis inicial no contiene detergentes, lo que elimina los problemas de formación de espuma y proporciona unas condiciones óptimas para la homogeneización.
Este sistema de tampón único no requiere alcohol para unir ácidos nucleicos, lo que permite la recuperación de ADN/ARN de alta calidad libre de inhibidores de PCR. Se utilizan las columnas de centrifugación MicroElute LE de Omega Bio-tek, que permite volúmenes de elución tan bajos como 15 µl.